Myristinsäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tetradecansäure
156960010
156961000
156962500
ACRO156960010EA
50.7
EUR
ACRO156960010
ACRO156961000
ACRO156962500
Myristinsäure 99%
Myristinsäure
Formel:
C₁₄H₂₈O₂ Molecular Weight: 228,38 g/mol Siedepunkt: 326 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 50…57 °C Dichte: 0,8622 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002744 CAS-Nummer: 544-63-8 EINECS: 208-875-2 Merck Index: 12,06416 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder or flakes or chunks or crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 50 to 57 °C |
GC | ≥98.5 % |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |