Myristinsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Tetradecansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00399.0100 8.00399.1000 8.00399.9050
8.00399.0100EA 31.3 EUR
8.00399.0100 8.00399.1000 8.00399.9050
Myristinsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Myristinsäure
Formel: C₁₄H₂₈O₂
Molecular Weight: 228,38 g/mol
Siedepunkt: 319 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 51…54 °C
Dichte: 0,8622 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002744
CAS-Nummer: 544-63-8
EINECS: 208-875-2
Merck Index: 12,06416
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1.07 mg/l (25 °C)
Melting Point 52 - 56 °C
Molar Mass 228.37 g/mol
Boiling Point 326 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 165 °C
Density 0.8622 g/cm3 (54 °C)
Synonyms Tetradecanoic acid
Hill Formula C14H28O2
Chemical Formula CH3(CH2)12COOH