Kaliumacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Essigsäure Kaliumsalz
60035-1KG 60035-250G 60035-50G
SIAL60035-1KGEA 210 EUR
SIAL60035-1KG SIAL60035-250G SIAL60035-50G
Kaliumacetat, Sigma-Aldrich®
Kaliumacetat
Formel: CH₃COOK
Schmelzpunkt: 304 °C
Dichte: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012458
CAS-Nummer: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM