Natriumpropionat 99,0-100,5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Propionsäure Natriumsalz
149010010
149010250
149010050
ACRO149010010EA
55.4
EUR
ACRO149010010
ACRO149010250
ACRO149010050
Natriumpropionat 99,0-100,5%
Natriumpropionat
Formel:
C₃H₅NaO₂ Molecular Weight: 96.06 g/mol Schmelzpunkt: 285…286 °C Flammpunkt: >250 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002759 CAS-Nummer: 137-40-6 EINECS: 205-290-4 Merck Index: 12,08816 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % (K.F.) |
Titration with HClO4 | 99.0 to 100.5 % (On dried substance) |
Iron (Fe) | ≤30 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |