Natriumpropionat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Propionsäure Natriumsalz
A17440.0E A17440.36
A17440.0EEA 91.2 EUR
A17440.0E A17440.36
Natriumpropionat ≥99%
Natriumpropionat
Purity: 99% CAS No.: 137-40-6 Molecular Formula: C3H5NaO2 Formula Weight: 96.06 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Melting Point: 285-291° Merck Reference: 14,8669 MDL No.: MFCD00002759
Formel: C₃H₅NaO₂
Molecular Weight: 96.06 g/mol
Schmelzpunkt: 285…291 °C
Flammpunkt: 157
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002759
CAS-Nummer: 137-40-6
EINECS: 205-290-4
Merck Index: 12,08816