Bleitetraacetat 95, powder
Lieferant: MP Biomedicals
Gefahr
Synonyme: Essigsäure Blei(IV)salz, Blei(IV)acetat
0215518225 0215518290 0215518280
ICNA0215518225EA 62.9 EUR
ICNA0215518225 ICNA0215518290 ICNA0215518280
Bleitetraacetat 95, powder
Bleitetraacetat
Lead tetraacetate smoothly induces the addition of difluorodiiodomethane to alkenes and alkynes.
Formel: (H₃CCOO)₄Pb
Molecular Weight: 443.38 g/mol
Schmelzpunkt: 175…180 °C
Dichte: ∼2.22 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008693
CAS-Nummer: 546-67-8
EINECS: 208-908-0
UN: 1616
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05442