Ammoniumacetat, ultrarein
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Essigsäure Ammoniumsalz
0103-2.5KGEA 119 EUR
0103-2.5KG 0103-500G
Ammoniumacetat, ultrarein
Ammoniumacetat
Formel: H₃CCOONH₄
Schmelzpunkt: 114 °C
Dichte: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 136 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013066
CAS-Nummer: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Abs.@280 nm (1 M, Water) 0.01%
Abs.@354 nm (1 M, Water) 0.01%
Chloride <0.0005%
Heavy Metals (as Pb) 0.005%
Insolubles <0.0005%
Iron <0.001%
Nitrate <0.001%
pH (5%, Water) @25 °C 6.7 - 7.3
Purity 97.0%
Residue after Ignition 0.01%
Sulphate <0.001%