Ammoniumacetat ≥97%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Achtung
|
Synonyme:
Essigsäure Ammoniumsalz
0011.0500EA
81.94
EUR
0011.0500
0011.1000
0011.9020BB
Ammoniumacetat ≥97%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Ammoniumacetat
Formel:
H₃CCOONH₄ Molecular Weight: 77.08 g/mol Schmelzpunkt: 114 Dichte: 1.17 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 136 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013066 CAS-Nummer: 631-61-8 EINECS: 211-162-9 Merck Index: 13,00495 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Specifications | |
Assay | min. 97 % |
Insoluble Matter | max. 0.005 % |
Nitrate (NO3) | max. 0.001 % |
pH of 5% Solution at 25°C | 6.7 - 7.3 |
Residue after Ignition | max. 0.01 % |
Sulfate (SO4) | max. 0.001 % |
Trace Impurities (in ppm) | max. 5 |
Chloride (Cl) | max. 5 |
Iron (Fe) | max. 5 |
Heavy Metals (as Pb) | max. 5 |