Ammoniumacetat, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Essigsäure Ammoniumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.01115.1000 1.01115.5000
1.01115.1000EA 102 EUR
1.01115.1000 1.01115.5000
Ammoniumacetat, Supelco®
Ammoniumacetat
Formel: H₃CCOONH₄
Schmelzpunkt: 114 °C
Dichte: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 136 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013066
CAS-Nummer: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1480 g/l (4 °C)
Melting Point 114 °C
Molar Mass 77.08 g/mol
Bulk Density 410 kg/m3
Density 1.17 g/cm3 (20 °C)
pH 6.7 - 7.3 (50 g/l, H2O, 25 °C)
Storage Store at +15°C to +25°C.
Hill Formula C2H7NO2
Chemical Formula CH3COONH4