Ammoniumacetat ≥97%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Essigsäure Ammoniumsalz
21198.298EA 83.1 EUR
21198.298 21198.367 21198.260
Ammoniumacetat ≥97%, GPR RECTAPUR®
Ammoniumacetat
Formel: H₃CCOONH₄
Molecular Weight: 77,08 g/mol
Schmelzpunkt: 114 °C
Dichte: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 136 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013066
CAS-Nummer: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 97 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm