Bismuttriacetat ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Bismut(III)acetat, Essigsäure Bismut(III)salz
11846.09
11846.18
11846.09EA
148
EUR
11846.09
11846.18
Bismuttriacetat ≥99,999% (Metall-Basis)
Bismuttriacetat
Purity: 99.999%
CAS No.: 22306-37-2
Molecular Formula: Bi(OOCCH3)3
Formula Weight: 386.12
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00015629
Formel:
(H₃CCOO)₃Bi Schmelzpunkt: Zersetzung Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015629 CAS-Nummer: 22306-37-2 EINECS: 244-904-5 |