Bismuttriacetat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Bismut(III)acetat, Essigsäure Bismut(III)salz
17574.18 17574.30
17574.18EA 136 EUR
17574.18 17574.30
Bismuttriacetat ≥99%
Bismuttriacetat
Purity: 99% CAS No.: 22306-37-2 Molecular Formula: C6H9BiO6 Formula Weight: 386.12 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Melting Point: dec. MDL No.: MFCD00015629
Formel: (H₃CCOO)₃Bi
Molecular Weight: 386.11 g/mol
Schmelzpunkt: Zersetzung
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015629
CAS-Nummer: 22306-37-2
EINECS: 244-904-5