Citronensäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-1,2,3-propantricarbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18707.9999EA 0 EUR
8.18707.9999 8.18707.5000 8.18707.9050 8.18707.1000
Citronensäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Citronensäure
Formel: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Molecular Weight: 192,13 g/mol
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 149…151 °C
Dichte: 1,665 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011669
CAS-Nummer: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
REACH: 01-2119457026-42-0000
Merck Index: 13,02350
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/46/725046.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1330 g/l (20 °C)
Melting Point 153 °C (decomposition)
Molar Mass 192.12 g/mol
Bulk Density 560 kg/m3
Boiling Point 200 °C (1013 hPa) (decomposition)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Density 1.665 g/cm3 (18 °C)
pH 1.7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 345 °C