1,2,3,4-Butantetracarbonsäure 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
366761000 366765000
ACRO366761000EA 63 EUR
ACRO366761000 ACRO366765000
1,2,3,4-Butantetracarbonsäure 99+%
1,2,3,4-Butantetracarbonsäure
Formel: C₈H₁₀O₈
Molecular Weight: 234,16 g/mol
Siedepunkt: 460 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 195…197 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002722
CAS-Nummer: 1703-58-8
EINECS: 216-938-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 188 to 192 °C
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %