1,2,3,4-Butantetracarbonsäure

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

008739-100G 008739-500G
FLUO008739-100GEA 0 EUR
FLUO008739-100G FLUO008739-500G
1,2,3,4-Butantetracarbonsäure
1,2,3,4-Butantetracarbonsäure
Formel: C₈H₁₀O₈
Molecular Weight: 234.16 g/mol
Siedepunkt: 460
Schmelzpunkt: 189
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002722
CAS-Nummer: 1703-58-8
EINECS: 216-938-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR