1,2,3,4-Butantetracarbonsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14924.0050
8.14924.0251
8.14924.0050EA
45.5
EUR
8.14924.0050
8.14924.0251
1,2,3,4-Butantetracarbonsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,2,3,4-Butantetracarbonsäure
Formel:
C₈H₁₀O₈ Molecular Weight: 234.16 g/mol Siedepunkt: 460 Schmelzpunkt: 189 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002722 CAS-Nummer: 1703-58-8 EINECS: 216-938-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 118 g/l (19 °C) |
Melting Point | 187 - 190 °C |
Molar Mass | 234.16 g/mol |