1,1,2,2-Tetrachlorethan ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L04489.14 L04489.22 L04489.36
L04489.14EA 26.3 EUR
L04489.14 L04489.22 L04489.36
1,1,2,2-Tetrachlorethan ≥98%
1,1,2,2-Tetrachloroethane
Purity: 98+% CAS No.: 79-34-5 Molecular Formula: C2H2Cl4 Formula Weight: 167.85 Refractive Index: 1.4935 Melting Point: -43° Boiling Point: 142-146° Beilstein Reference: 969206 Merck Reference: 14,9189 UN No.: 1702 MDL No.: MFCD00000848
Formel: Cl₂HCCHCl₂
Molecular Weight: 167,85 g/mol
Siedepunkt: 142…146 °C
Schmelzpunkt: –43 °C
Dichte: 1,596
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000848
CAS-Nummer: 79-34-5
EINECS: 201-197-8
UN: 1702
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,9189
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ad9914010b65d5d21f26f85ccb3fc00111fc8b3&vid=da3549d1364274a05dcc36a80f09745b568776d0&prid=web&clid=SAPDAM