1,1,2-Trichlorethan 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
139430010 139432500 139430025
ACRO139430010EA 261 EUR
ACRO139430010 ACRO139432500 ACRO139430025
1,1,2-Trichlorethan 98%
1,1,2-Trichloroethane
Formel: Cl₂HCCH₂Cl
Siedepunkt: 110…115 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –37 °C
Dichte: 1,43 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000852
CAS-Nummer: 79-00-5
EINECS: 201-166-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09767
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %