1,1,2-Trichlorethan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

466212-25ML 466212-1L 466212-250ML
SIAL466212-25MLEA 112 EUR
SIAL466212-25ML SIAL466212-1L SIAL466212-250ML
1,1,2-Trichlorethan, Sigma-Aldrich®
1,1,2-Trichloroethane
Formel: Cl₂HCCH₂Cl
Molecular Weight: 133,4 g/mol
Siedepunkt: 113,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –35,5 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000852
CAS-Nummer: 79-00-5
EINECS: 201-166-9
Merck Index: 12,09767

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR