1,2,3-Trichlorpropan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Trichlorhydrin, Glycerintrichlorhydrin
L04312.30 L04312.0B
L04312.30EA 32 EUR
L04312.30 L04312.0B
1,2,3-Trichlorpropan ≥98%
1,2,3-Trichlorpropan
Purity: 98+% CAS No.: 96-18-4 Molecular Formula: C3H5Cl3 Formula Weight: 147.43 Flash Point: 74°(165°F) Refractive Index: 1.4822 Melting Point: -14° Boiling Point: 156-158° Beilstein Reference: 1732068 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00000946
Formel: ClH₂CCHClCH₂Cl
Molecular Weight: 147.43 g/mol
Siedepunkt: 156…158 °C
Schmelzpunkt: –14 °C
Dichte: 1.385
Flammpunkt: 74 °C (165 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000946
CAS-Nummer: 96-18-4
EINECS: 202-486-1
UN: 2810
ADR: 6.1 II
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable