1,2-Dichlorethan 99+%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethylendichlorid, Ethylenchlorid
406800010
406800025
ACRO406800010EA
44.1
EUR
ACRO406800010
ACRO406800025
1,2-Dichlorethan 99+%, rein
1,2-Dichlorethan
Formel:
ClH₂CCH₂Cl Molecular Weight: 98,96 g/mol Siedepunkt: 81…85 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –35 °C Dichte: 1,25 g/cm³ Flammpunkt: 13 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000963 CAS-Nummer: 107-06-2 EINECS: 203-458-1 UN: 1184 ADR: 3,II Merck Index: 13,03831 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤50 APHA |