1,2-Dichlorethan 99+% ACS, erfüllt analytische Spezifikationen von Reagent Ph. Eur.
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethylendichlorid, Ethylenchlorid
406820010 406820025 406825000
ACRO406820010EA 59.8 EUR
ACRO406820010 ACRO406820025 ACRO406825000
1,2-Dichlorethan 99+% ACS, erfüllt analytische Spezifikationen von Reagent Ph. Eur.
1,2-Dichlorethan
Formel: ClH₂CCH₂Cl
Molecular Weight: 98,96 g/mol
Siedepunkt: 81…85 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 1,25 g/cm³
Flammpunkt: 13 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000963
CAS-Nummer: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
UN: 1184
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03831
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
Density (20/20°C) about 1.25
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Titrable acid ≤0.0003 meq/g