1,2-Dichlorethan 99+% ACS für die Spektroskopie
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethylendichlorid, Ethylenchlorid
406835000
406830025
ACRO406835000EA
53.8
EUR
ACRO406835000
ACRO406830025
1,2-Dichlorethan 99+% ACS für die Spektroskopie
1,2-Dichlorethan
Formel:
ClH₂CCH₂Cl Molecular Weight: 98,96 g/mol Siedepunkt: 81…85 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –35 °C Dichte: 1,25 g/cm³ Flammpunkt: 13 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000963 CAS-Nummer: 107-06-2 EINECS: 203-458-1 UN: 1184 ADR: 3,II Merck Index: 13,03831 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.03 % (Coulometric) |
GC | ≥99.0 % |
UV | at 400 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.002 % |
Titrable acid | ≤0.0003 meq/g |