1,2-Dichlorethan ≥99% für die HPLC
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethylendichlorid, Ethylenchlorid
22918.K2
22918.K7
22918.M1
22918.K2EA
87.6
EUR
22918.K2
22918.K7
22918.M1
1,2-Dichlorethan ≥99% für die HPLC
1,2-Dichlorethan
Purity: 99% min
CAS No.: 107-06-2
Molecular Formula: ClCH2CH2Cl
Formula Weight: 98.96
Flash Point: 15°(59°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.256
Refractive Index: 1.4448
Melting Point: -35°
Boiling Point: 83°
Beilstein Reference: 605264
Merck Reference: 14,3797
UN No.: 1184
MDL No.: MFCD00000963
Formel:
ClH₂CCH₂Cl Molecular Weight: 98,96 g/mol Siedepunkt: 83 °C Schmelzpunkt: –35 °C Dichte: 1,256 Flammpunkt: 15 °C (59 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000963 CAS-Nummer: 107-06-2 EINECS: 203-458-1 UN: 1184 ADR: 3,II Merck Index: 14,3797 |