1,2-Dichlorpropan ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Propylendichlorid
L03083.14 L03083.22
L03083.14EA 24.6 EUR
L03083.14 L03083.22
1,2-Dichlorpropan ≥98%
1,2-Dichlorpropan
Purity: 98% CAS No.: 78-87-5 Molecular Formula: C3H6Cl2 Formula Weight: 112.99 Flash Point: 4°(39°F) Refractive Index: 1.4380 Odour: Sweet Melting Point: -100° Boiling Point: 95-97° Beilstein Reference: 1718880 Merck Reference: 14,7854 UN No.: 1279 MDL No.: MFCD00000868
Formel: ClH₂CCH₂CH₂Cl
Molecular Weight: 112,99 g/mol
Siedepunkt: 95…97 °C
Schmelzpunkt: –100 °C
Dichte: 1,157
Flammpunkt: 4 °C (39 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000868
CAS-Nummer: 78-87-5
EINECS: 201-152-2
UN: 1279
ADR: 3,II
Merck Index: 14,7854