1,2-Dichlorpropan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
82270-1L 82270-250ML
SIAL82270-1LEA 125 EUR
SIAL82270-1L SIAL82270-250ML
1,2-Dichlorpropan, Sigma-Aldrich®
1,2-Dichlorpropan
Formel: ClH₂CCH₂CH₂Cl
Siedepunkt: 96 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –100 °C
Dichte: 1,158 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 15 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000868
CAS-Nummer: 78-87-5
EINECS: 201-152-2
UN: 1279
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08039