1,3-Dichlorpropan 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trimethylendichlorid
113680500
113682500
ACRO113680500EA
106
EUR
ACRO113680500
ACRO113682500
1,3-Dichlorpropan 99%
1,3-Dichlorpropan
Formel:
ClH₂CCH₂CH₂Cl Molecular Weight: 112,99 g/mol Siedepunkt: 120…122 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –99 °C Dichte: 1,19 g/cm³ Flammpunkt: 20 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000999 CAS-Nummer: 142-28-9 EINECS: 205-531-3 UN: 1993 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4471 to 1.4491 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |