1,3-Dichlorpropan ≥95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trimethylendichlorid
36685.14
36685.22
36685.14EA
88.2
EUR
36685.14
36685.22
1,3-Dichlorpropan ≥95%
1,3-Dichlorpropan
Formel:
ClH₂CCH₂CH₂Cl Molecular Weight: 112.99 g/mol Siedepunkt: 120 °C Schmelzpunkt: –99.5 °C Dichte: 1.190 Flammpunkt: 20 °C (68 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000999 CAS-Nummer: 142-28-9 EINECS: 205-531-3 UN: 1993 ADR: 3 II |