1,4-Dichlorbutan 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Tetramethylenchlorid
216431000 216435000 216430010
ACRO216431000EA 33.4 EUR
ACRO216431000 ACRO216435000 ACRO216430010
1,4-Dichlorbutan 99%
1,4-Dichlorbutan
Formel: ClH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
Molecular Weight: 127,01 g/mol
Siedepunkt: 161…163 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –38 °C
Dichte: 1,16 g/cm³
Flammpunkt: 40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001011
CAS-Nummer: 110-56-5
EINECS: 203-778-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥98.5 %