1,4-Dichlorbutan ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tetramethylenchlorid
B21337.0B
B21337.30
B21337.0BEA
118
EUR
B21337.0B
B21337.30
1,4-Dichlorbutan ≥97%
1,4-Dichlorbutan
Purity: 97%
CAS No.: 110-56-5
Molecular Formula: Cl(CH2)4Cl
Formula Weight: 127.01
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4540
Odour: Aromatic
Melting Point: -38°
Boiling Point: 155°
Beilstein Reference: 635673
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001011
Formel:
ClH₂C(CH₂)₂CH₂Cl Molecular Weight: 127.01 g/mol Siedepunkt: 155 °C Schmelzpunkt: –38 °C Dichte: 1.139 Flammpunkt: 40 °C (104 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001011 CAS-Nummer: 110-56-5 EINECS: 203-778-1 UN: 1993 ADR: 3 III |