1-Chlorbutan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Butylchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01640.0100
8.01640.1000
8.01640.2500
8.01640.6010
8.01640.0100EA
29.1
EUR
8.01640.0100
8.01640.1000
8.01640.2500
8.01640.6010
1-Chlorbutan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Chlorbutan
Formel:
CH₃(CH₂)₃Cl Molecular Weight: 92.57 g/mol Siedepunkt: 78,4 Schmelzpunkt: –123 °C Dichte: 0.8862 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –17 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001009 CAS-Nummer: 109-69-3 EINECS: 203-696-6 UN: 1127 ADR: 3 II Merck Index: 13,01559 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 0.5 g/l (20 °C) |
Melting Point | -123 °C |
Molar Mass | 92.57 g/mol |
Boiling Point | 79 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 110 hPa (20 °C) |
Flash Point | -17 °C |
Explosion Limit | 1.8 - 10.1 %(V) |
Density | 0.886 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) not applicable |
Ignition Point | 280 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |