1-Chlorhexan 96
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B22379.18 B22379.30
B22379.18EA 26.6 EUR
B22379.18 B22379.30
1-Chlorhexan 96
1-Chlorhexan
Purity: 96% CAS No.: 544-10-5 Molecular Formula: C6H13Cl Formula Weight: 120.62 Flash Point: 26°(78°F) Refractive Index: 1.4199 Melting Point: -94° Boiling Point: 132-134° Beilstein Reference: 1731289 Merck Reference: 14,2144 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00001018
Formel: C₆H₁₃Cl
Molecular Weight: 120.62 g/mol
Siedepunkt: 132…134 °C
Schmelzpunkt: –94 °C
Dichte: 0.878
Flammpunkt: 26 °C (78 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001018
CAS-Nummer: 544-10-5
EINECS: 208-859-5
UN: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 13,02163