1-Chlorpropan 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
109950050 109951000 109955000
109950050.EA 35.2 EUR
109950050. 109951000. 109955000.
1-Chlorpropan 99%
1-Chlorpropan
Formel: C₃H₇Cl
Molecular Weight: 78.54 g/mol
Siedepunkt: 46…47 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –123 °C
Dichte: 0.892 g/cm³
Flammpunkt: –18 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000995
CAS-Nummer: 540-54-5
EINECS: 208-749-7
UN: 1278
ADR: 3 II
Merck Index: 12,08032
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3870 to 1.3900 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Mercurous Mercury (as Hg) ≤0.15 %
Residue after reduction ≤0.02 %
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable