Dichlormethan, extra trocken 99.9% stabilisiert, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
326851000
326850010
326850025
326851000.EA
53.7
EUR
326851000.
326850010.
326850025.
Dichlormethan, extra trocken 99.9% stabilisiert, AcroSeal®
Dichlormethan
Formel:
CH₂Cl₂ Siedepunkt: 39,8 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –97 °C Dichte: 1,325 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000881 CAS-Nummer: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN: 1593 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06140 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.003 % (Coulometric) |
GC | ≥99.85 % |
Stabilizer | Approx. 50 ppm Amylene |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Filt.over 0.2 micron PFTE | Filtered |