Dichlormethan, wasserfrei ≥99,7% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Amylen
verpackt unter Argon in wiederversiegelbaren ChemSeal™ Flaschen
Purity: 99.7+%
CAS No.: 75-09-2
Molecular Formula: CH2Cl2
Formula Weight: 84.93
Physical Form: Liquid
Density: 1.325
Refractive Index: 1.4244
Odour: Sweet
Melting Point: -95°
Boiling Point: 39-40°
Beilstein Reference: 1730800
Merck Reference: 14,6063
UN No.: 1593
MDL No.: MFCD00000881
Solvent for anhydrous reactions, water <0.01%.
Formel:
CH₂Cl₂ Siedepunkt: 39…40 °C Schmelzpunkt: –95 °C Dichte: 1,325 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000881 CAS-Nummer: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN: 1593 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6063 |