Dichlormethan ≥99,8% (durch GC) stabilisiert, CHROMASOLV™ für die Analyse von Pestizidrückständen, zur Analyse von Dioxinen, Furan und PCB, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
34411-7L 34411-2.5L
34411-7LEA 522.03 EUR
34411-7L 34411-2.5L
Dichlormethan ≥99,8% (durch GC) stabilisiert, CHROMASOLV™ für die Analyse von Pestizidrückständen, zur Analyse von Dioxinen, Furan und PCB, Riedel-de Haën™
Dichlormethan
  • High purity chromatography solvents
  • Suitability tested for specified use from HPLC up to UHPLC-MS applications.
Formel: CH₂Cl₂
Siedepunkt: 39…41 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: –97 °C
Dichte: 1,32…1.33 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000881
CAS-Nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Refractive Index n20/D 1.424 (lit.)
Assay (GC) Min. 99.8 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Suitability for GC-MS of dioxines, furanes, PCPs complying
Vapor Pressure 24.45 psi ( 55 °C)
Autoignition Temperature 1223 °F
Contains ~25 mg/L amylene as stabilizer