Dichlormethan ≥98% stabilisiert, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Methylenchlorid, Chlormethylen
Stabilisierung: Stabilisiert mit Ethanol 0,15 %
25629.295EA 20.8 EUR
25629.295 25629.557 25629.364 25629.466 25629.950
Dichlormethan ≥98% stabilisiert, TECHNICAL
Dichlormethan
Formel: CH₂Cl₂
Molecular Weight: 84,93 g/mol
Siedepunkt: 39,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000881
CAS-Nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) Min. 98 %