Dichlormethan, wasserfrei (max. 0,001% H₂O) ≥99,8% stabilisiert
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Methylenchlorid Chlormethylen
Stabilisierung: Stabilisiert mit 2-Methyl-2-buten (iso-Amylen) 20 ppm
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83682.290EA 154 EUR
83682.290 83682.230
Dichlormethan, wasserfrei (max. 0,001% H₂O) ≥99,8% stabilisiert
Dichlormethan
Flasche mit injizierbarer Kappe mit 6 wieder verschließbaren Einstichpunkten.
Formel: CH₂Cl₂
Molecular Weight: 84,93 g/mol
Siedepunkt: 39,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000881
CAS-Nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99,8 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0005 meq/g
Verdampfungsrückstand Max. 5 ppm
Wasser Max. 10 ppm