Chloroform 99,8 Stabilised, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Trichlormethan
Stabilisierung: 20 ppm 2-Methyl-2-buten
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
83626.320EA 221 EUR
83626.320 83626.290
Chloroform 99,8 Stabilised, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Chloroform
Formel: CHCl₃
Molecular Weight: 119.38 g/mol
Siedepunkt: 61.7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000826
CAS-Nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1 III
REACH: 01-2119486657-20
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (GC) Min. 99,80 %
Wasser Max. 0,0500 %
Nichtflüchtige Rückstände Max. 0,001 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0005 meq/g
Alkalisch reagierende Substanzen Max. 0,0002 meq/g
UV Durchlässigkeit (250 nm) Min. 50,0 %
UV Durchlässigkeit (260 nm) Min. 84,00 %
UV Durchlässigkeit (280 nm) Min. 95,0 %
UV Durchlässigkeit (300 nm) Min. 98,0 %
Konform zu BDH 15283 Entspricht