1,3-Dichloraceton 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A14149.14
A14149.22
A14149.36
A14149.14EA
37.4
EUR
A14149.14
A14149.22
A14149.36
1,3-Dichloraceton 96%
1,3-Dichloraceton
Purity: 96%
CAS No.: 534-07-6
Molecular Formula: C3H4Cl2O
Formula Weight: 126.97
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4400
Odour: Pungent
pH: 4.2
Melting Point: 40-44°
Boiling Point: 172-173°
Beilstein Reference: 605456
Merck Reference: 14,3052
UN No.: 2649
MDL No.: MFCD00000937
Formel:
ClH₂CC(O)CH₂Cl Molecular Weight: 126,97 g/mol Siedepunkt: 172…173 °C Schmelzpunkt: 40…44 °C Dichte: 1,383 Flammpunkt: 95 °C (203 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000937 CAS-Nummer: 534-07-6 EINECS: 208-585-6 UN: 2649 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,3052 |