3-Chlorbutanon 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Chlorethylmethylketon
L14158.22
L14158.36
L14158.22EA
32.1
EUR
L14158.22
L14158.36
3-Chlorbutanon 96%
3-Chlorbutanon
Purity: 96%
CAS No.: 4091-39-8
Molecular Formula: C4H7ClO
Formula Weight: 106.55
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4210
Melting Point:
Formel:
C₄H₇ClO Molecular Weight: 106.55 g/mol Siedepunkt: 113…116 °C Schmelzpunkt: < –60 °C Dichte: 1.055 Flammpunkt: 28 °C (82 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000865 CAS-Nummer: 4091-39-8 EINECS: 223-834-9 UN: 1224 ADR: 3 III |