5-Chlor-2-pentanon ≥94%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A10269.14 A10269.22 A10269.36
A10269.14EA 35.2 EUR
A10269.14 A10269.22 A10269.36
5-Chlor-2-pentanon ≥94%
5-Chlor-2-pentanon
Purity: 94% CAS No.: 5891-21-4 Molecular Formula: C5H9ClO Formula Weight: 120.58 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 35°(95°F) Refractive Index: 1.4380 Boiling Point: 63-64°/12mm Beilstein Reference: 1098490 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00001008
Formel: C₅H₉ClO
Siedepunkt: 63…64 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: –48 °C
Dichte: 1,053
Flammpunkt: 35 °C (95 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001008
CAS-Nummer: 5891-21-4
EINECS: 227-565-8
UN: 1224
ADR: 3,III