Trichloressigsäure 99+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
TCA
421451000
421455000
421450025
ACRO421451000EA
36.4
EUR
ACRO421451000
ACRO421455000
ACRO421450025
Trichloressigsäure 99+% ACS
Trichloressigsäure
Formel:
Cl₃CCOOH Molecular Weight: 163.39 g/mol Siedepunkt: 196 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 52…58 °C Dichte: 1.62 g/cm³ Flammpunkt: 113 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004177 CAS-Nummer: 76-03-9 EINECS: 200-927-2 UN: 1839 ADR: 8 II Merck Index: 13,09700 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Adhering crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Residue after ignition | ≤0.03 % |
Titration with NaOH | ≥99.0 % |
Clarity of solution | Passes test |
Substance darkened by H2SO4 | Passes test |
Chloride (Cl) | ≤20 ppm |
Nitrate (NO3) | ≤20 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤5 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |