Trichloressigsäure, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: TCA
0344.0250EA 60.1 EUR
0344.0250 0344.1000
Trichloressigsäure, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Trichloressigsäure
Formel: Cl₃CCOOH
Molecular Weight: 163,39 g/mol
Siedepunkt: 196 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 54…56 °C
Dichte: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 113 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004177
CAS-Nummer: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
Merck Index: 13,09700
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/52/727452.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Exceeds ACS Specifications
Assay min. 99.0 %
Clarity of Solution passes test
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.002 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
Nitrate (NO3) max. 0.002 %
Residue after Ignition max. 0.02 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Sulfate (SO4) max. 0.02 %
Trace Impurities (in ppm)
Phosphate (PO4) max. 5