Trichloressigsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
TCA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22342.0250
8.22342.1000
8.22342.0250EA
60.6
EUR
8.22342.0250
8.22342.1000
Trichloressigsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Trichloressigsäure
Formel:
Cl₃CCOOH Molecular Weight: 163,39 g/mol Siedepunkt: 196 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 54…56 °C Dichte: 1,63 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 113 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004177 CAS-Nummer: 76-03-9 EINECS: 200-927-2 UN: 1839 ADR: 8,II Merck Index: 13,09700 |