Trichloressigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: TCA
91228-1KG 91228-100G 91228-500G
SIAL91228-1KGEA 277 EUR
SIAL91228-1KG SIAL91228-100G SIAL91228-500G
Trichloressigsäure, Sigma-Aldrich®
Trichloressigsäure
Formel: Cl₃CCOOH
Molecular Weight: 163.39 g/mol
Siedepunkt: 196
Schmelzpunkt: 54…56 °C
Dichte: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 113 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004177
CAS-Nummer: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
Merck Index: 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM