1-Chlor-1,1,2-trifluor-2-iodethan
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-Chloro-2-iodo-1,1,2-trifluoroethane
004488-5G
004488-25G
FLUO004488-5GEA
104
EUR
FLUO004488-5G
FLUO004488-25G
1-Chlor-1,1,2-trifluor-2-iodethan
1-Chlor-1,1,2-trifluor-2-iodethan
Formel:
C₂HClF₃I Molecular Weight: 244,38 g/mol |
MDL:
MFCD00042138 CAS-Nummer: 354-26-7 EINECS: 206-553-6 |