3-Chlor-1-iodpropan

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: 1-Chlor-3-iodpropan, Trimethylenchloriodid

001486-25G 001486-100G 001486-5G
FLUO001486-25GEA 0 EUR
FLUO001486-25G FLUO001486-100G FLUO001486-5G
3-Chlor-1-iodpropan
3-Chlor-1-iodpropan
Formel: C₃H₆ClI
Molecular Weight: 204.44 g/mol
Siedepunkt: 171
Dichte: 1.904 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001096
CAS-Nummer: 6940-76-7
EINECS: 230-088-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR