(Dichlormethyl)methylether zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Dichlormethyl-methylether, Dichlor(methoxy)methan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03467.0025 8.03467.0100
8.03467.0025EA 164 EUR
8.03467.0025 8.03467.0100
(Dichlormethyl)methylether zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(Dichlormethyl)methylether
Formel: C₂H₄Cl₂O
Molecular Weight: 114,96 g/mol
Dichte: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000828
CAS-Nummer: 4885-02-3
EINECS: 225-498-9
UN: 2924
ADR: 3 (8),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 114.95 g/mol
Boiling Point 85 - 87 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 84 hPa (20 °C)
Flash Point 42 °C
Refractive Index 1.43 (20 °C, 589 nm)
Density 1.29 g/cm3 (20 °C)