1,2-Bis(2-chlorethoxy)ethan ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Triethylenglycoldichlorid
B22884.22 B22884.36
B22884.22EA 49.2 EUR
B22884.22 B22884.36
1,2-Bis(2-chlorethoxy)ethan ≥97%
1,2-Bis(2-chlorethoxy)ethan
Purity: 97% CAS No.: 112-26-5 Molecular Formula: ClCH2CH2OCH2CH2OCH2CH2Cl Formula Weight: 187.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4610 Melting Point: -32° Boiling Point: 235° Beilstein Reference: 506177 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00000976
Formel: ClH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₂CH₂Cl
Molecular Weight: 187,07 g/mol
Siedepunkt: 235 °C
Schmelzpunkt: –32 °C
Dichte: 1,197
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000976
CAS-Nummer: 112-26-5
EINECS: 203-952-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III